Print…
9-Acridone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
150215-1G 150215-5G
SIAL150215-1GEA 39.3 EUR
SIAL150215-1G SIAL150215-5G
9-Acridone, Sigma-Aldrich®
9-Acridone
Fórmula: C₁₃H₉NO
Número MDL : MFCD00005019
Número CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7