Print…
9-Acridone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
400250100 400250250
ACRO400250100EA 119 EUR
ACRO400250100 ACRO400250250
9-Acridone 99%
9-Acridone
Fórmula: C₁₃H₉NO
Ponto de Fusão: 360…362 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005019
Número CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with TBAH ≥98.5 %