6,9-Dichloro-2-methoxyacridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L05913.06
L05913.14
L05913.06EA
50.1
EUR
L05913.06
L05913.14
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine ≥98%
6,9-Dichloro-2-methoxyacridine
Purity: 98%
CAS No.: 86-38-4
Molecular Formula: C14H9Cl2NO
Formula Weight: 278.14
Melting Point: 163-165°
Beilstein Reference: 226309
Fórmula:
C₁₄H₉Cl₂NO Ponto de Fusão: 163…165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005028 Número CAS: 86-38-4 EINECS: 201-666-7 |