Print…
Tetracloreto de titânio 1 M em diclorometano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
377741000 377748000
377741000.EA 97.6 EUR
377741000. 377748000.
Tetracloreto de titânio 1 M em diclorometano, AcroSeal®
Tetracloreto de titânio
Fórmula: Cl₄Ti
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011267
Número CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Light yellow to dark brown Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M