Print…
Cloreto de sulfurilo 1.0 M em diclorometano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
378151000 378158000
378151000.EA 57.8 EUR
378151000. 378158000.
Cloreto de sulfurilo 1.0 M em diclorometano, AcroSeal®
Cloreto de sulfurilo
Fórmula: Cl₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011451
Número CAS: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M