Print…
Acridine-[D₉] Isotope_(98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Sinônimos: Acridine-[²H₉]
CILDLM-849-0.1 CILDLM-849-0.5
PROOCILDLM-849-0.1EA 861 EUR
PROOCILDLM-849-0.1 PROOCILDLM-849-0.5
Acridine-[D₉] Isotope_(98% D)
Acridine-[D₉]
Fórmula: C₁₃D₉N
Peso Molecular: 188.15 g/mol
Número CAS: 34749-75-2
UN: 2713
ADR: 6.1 III