Print…
Citrazinic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
153281-100G 153281-25G
SIAL153281-100GEA 92.5 EUR
SIAL153281-100G SIAL153281-25G
Citrazinic acid, Sigma-Aldrich®
Citrazinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₄
Número MDL : MFCD00006274
Número CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2