Print…
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237825-100G 237825-25G 237825-500G
SIAL237825-100GEA 82.4 EUR
SIAL237825-100G SIAL237825-25G SIAL237825-500G
Bis(2-ethylhexyl)phosphate, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)phosphate
Fórmula: C₁₆H₃₅O₄P
Peso Molecular: 322.43 g/mol
Número MDL : MFCD00009492
Número CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8 III