Print…

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

04275-50G-F 04275-5G-F
SIAL04275-50G-FEA 264 EUR
SIAL04275-50G-F SIAL04275-5G-F
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bromide
Fórmula: C₉H₂₀BrN
Número MDL : MFCD07784439
Número CAS: 93457-69-3

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR