Print…
Ciclopentil metil-eter 99,5 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: BHT
M1698-100ML M1698-500ML
TCIAM1698-100MLEA 17 EUR
TCIAM1698-100ML TCIAM1698-500ML
Ciclopentil metil-eter 99,5 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 106°C
Ponto de Fusão: –134°C
Ponto de Inflamação: –1°C (rec. fechado)
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&vid=b7ebc52e88bcb888e42d16fa603751eef38c4e1d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %