Ciclopentil metil-eter 99,9
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27349.AP
H27349.AU
H27349.0F
H27349.50
H27349.APEA
71.7
EUR
H27349.AP
H27349.AU
H27349.0F
H27349.50
Ciclopentil metil-eter 99,9
Cyclopentyl methyl-ether
Purity: 99.9+%
CAS No.: 5614-37-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: -1°(-30°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -140°
Boiling Point: 106°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD08276401
Fórmula:
C₆H₁₂O Peso Molecular: 100.16 g/mol Ponto de ebulição: 106 °C Ponto de Fusão: –140 °C Densidade: 0.86 Ponto de Inflamação: –1 °C (–30 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08276401 Número CAS: 5614-37-9 UN: 3271 ADR: 3 II |