Print…
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 28.9 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethane
Fórmula: C₁₇H₂₂N₂
Peso Molecular: 254.38 g/mol
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Ponto de Inflamação: 178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008317
Número CAS: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %