3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13755.06
A13755.14
A13755.06EA
31
EUR
A13755.06
A13755.14
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid ≥97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 366-77-8
Molecular Formula: C10H9FO3
Formula Weight: 196.18
Odour: Odourless
Melting Point: 99-103°
Beilstein Reference: 958145
MDL No.: MFCD00002793
Fórmula:
C₁₀H₉FO₃ Ponto de Fusão: 99…103 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002793 Número CAS: 366-77-8 EINECS: 206-679-1 |