Print…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
106615-100G 106615-12KG 106615-3KG 106615-500G
SIAL106615-100GEA 31.3 EUR
SIAL106615-100G SIAL106615-12KG SIAL106615-3KG SIAL106615-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00004199
Número CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3