2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14014.36
L14014.22
L14014.36EA
77.4
EUR
L14014.36
L14014.22
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid ≥98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 4767-03-7
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 187-191°
Beilstein Reference: 1756385
Merck Reference: 14,3253
MDL No.: MFCD00004199
Fórmula:
C₅H₁₀O₄ Ponto de Fusão: 187…191 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004199 Número CAS: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 Merck Index: 14,3253 |