Print…
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
147970010 147975000 147970050
ACRO147970010EA 109 EUR
ACRO147970010 ACRO147975000 ACRO147970050
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Fórmula: C₅H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004199
Número CAS: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %