Print…
Potassium thioacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Potassium ethanethioate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
241776-100G 241776-25G
SIAL241776-100GEA 384 EUR
SIAL241776-100G SIAL241776-25G
Potassium thioacetate, Sigma-Aldrich®
Potassium thioacetate
Fórmula: C₂H₃KOS
Número MDL : MFCD00137704
Número CAS: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7