S-Ethyl thioacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 625-60-5
Molecular Formula: C4H8OS
Formula Weight: 104.18
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Stench
Boiling Point: 116-117°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 1737643
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00015178
Fórmula:
C₄H₈OS Ponto de ebulição: 116…117 °C Densidade: 0,980 Ponto de Inflamação: 20 °C (68 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015178 Número CAS: 625-60-5 EINECS: 210-904-9 ADR: 3,II |