Print…
Formamidine acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 94.1 EUR
8.14653.0100 8.14653.0500
Formamidine acetate para síntese, Sigma-Aldrich®
Formamidine acetate
Fórmula: C₃H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012866
Número CAS: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Encomendar
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C