Print…
Ethyl carbazate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl hydrazinecarboxylate
118200250 118201000 118205000
ACRO118200250EA 38.8 EUR
ACRO118200250 ACRO118201000 ACRO118205000
Ethyl carbazate 97%
Ethyl carbazate
Fórmula: C₃H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 108…110 °C (22 mmHg)
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007595
Número CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to almost white (May have a pink hue) Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
GC ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %