Print…
tert-Butyl carbazate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B91005-100G B91005-25G B91005-500G B91005-5G
SIALB91005-100GEA 355 EUR
SIALB91005-100G SIALB91005-25G SIALB91005-500G SIALB91005-5G
tert-Butyl carbazate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl carbazate
Fórmula: C₅H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 132.16 g/mol
Número MDL : MFCD00007593
Número CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III