tert-Butyl carbazate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98+%
CAS No.: 870-46-2
Molecular Formula: C5H12N2O2
Formula Weight: 132.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 63-65°/0.1mm
Beilstein Reference: 1756967
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00007593
Fórmula:
C₅H₁₂N₂O₂ Ponto de ebulição: 63…65 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 37…41 °C Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) |
Número MDL :
MFCD00007593 Número CAS: 870-46-2 EINECS: 212-795-3 UN: 1325 ADR: 4.1,III |