Print…
tert-Butyl carbazate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
107880250 107881000 107885000
ACRO107880250EA 86.8 EUR
ACRO107880250 ACRO107881000 ACRO107885000
tert-Butyl carbazate 99%
tert-Butyl carbazate
Fórmula: C₅H₁₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 63…65 °C (,1 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…41 °C
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007593
Número CAS: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 2926
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %