Print…
Hidreto de alumínio e lítio 2.4 mol/l em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
377321000 377328000
377321000.EA 49.2 EUR
377321000. 377328000.
Hidreto de alumínio e lítio 2.4 mol/l em THF, AcroSeal®
Hidreto de alumínio e lítio
Fórmula: H₄AlLi
Peso Molecular: 37.95 g/mol
Ponto de Fusão: 125
Ponto de Inflamação: –17 °C
Número MDL : MFCD00011075
Número CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Encomendar
Appearance Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4)