Print…
Hidreto de alumínio e lítio 1 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199491000 199498000
199491000.EA 47.1 EUR
199491000. 199498000.
Hidreto de alumínio e lítio 1 M em THF, AcroSeal®
Hidreto de alumínio e lítio
Fórmula: H₄AlLi
Peso Molecular: 37.95 g/mol
Ponto de Fusão: 125
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011075
Número CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Encomendar
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)