Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triflic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
704083-100ML 704083-25ML
SIAL704083-100MLEA 295 EUR
SIAL704083-100ML SIAL704083-25ML
Trifluoromethanesulphonic anhydride 1 mol/l em diclorometano, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8