Print…
Cloreto de acetilo 1 M em diclorometano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
387741000 387748000
387741000.EA 44.4 EUR
387741000. 387748000.
Cloreto de acetilo 1 M em diclorometano, AcroSeal®
Cloreto de acetilo
Fórmula: C₂H₃ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000719
Número CAS: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M