Print…
(±)-2-Chloropropionyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
157139-100G 157139-25G
SIAL157139-100GEA 186 EUR
SIAL157139-100G SIAL157139-25G
(±)-2-Chloropropionyl chloride, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Fórmula: C₃H₄Cl₂O
Número MDL : MFCD00000862
Número CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II