Print…
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
295161000 295165000 295160250
ACRO295161000EA 90.7 EUR
ACRO295161000 ACRO295165000 ACRO295160250
(±)-2-Chloropropionyl chloride 95%
(±)-2-Chloropropionyl chloride
Fórmula: C₃H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 109…111 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –71 °C
Densidade: 1,3 g/cm³
Ponto de Inflamação: 34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000862
Número CAS: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %