Print…
(±)-2-Bromopropionyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
249785-100G 249785-500G
SIAL249785-100GEA 55.9 EUR
SIAL249785-100G SIAL249785-500G
(±)-2-Bromopropionyl bromide, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Fórmula: C₃H₄Br₂O
Peso Molecular: 215.87 g/mol
Número MDL : MFCD00000142
Número CAS: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8 II