Print…
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B22504.22 B22504.36
B22504.22EA 44.8 EUR
B22504.22 B22504.36
(±)-2-Bromopropionyl bromide ≥97%
(±)-2-Bromopropionyl bromide
Purity: 97% CAS No.: 563-76-8 Molecular Formula: CH3CHBrCOBr Formula Weight: 215.88 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 48-50°/10mm Beilstein Reference: 1071331 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000142
Fórmula: C₃H₄Br₂O
Peso Molecular: 215.87 g/mol
Ponto de ebulição: 48…50 °C (10 mmHg)
Densidade: 2.061
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000142
Número CAS: 563-76-8
EINECS: 209-261-7
UN: 3265
ADR: 8 II