Print…
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H32425.03 H32425.06
H32425.03EA 68.1 EUR
H32425.03 H32425.06
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole ≥97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 2941-72-2 Molecular Formula: C9H9NOS Formula Weight: 179.24 Flash Point: 109°(228°F)
Fórmula: C₉H₉NOS
Densidade: 1,204
Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005795
Número CAS: 2941-72-2
EINECS: 220-931-8