Print…
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A16747.06 A16747.14
A16747.06EA 57.9 EUR
A16747.06 A16747.14
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole ≥98%
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 5331-91-9 Molecular Formula: C7H4ClNS2 Formula Weight: 201.70 Melting Point: 198-200° MDL No.: MFCD00005783
Fórmula: C₇H₄ClNS₂
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005783
Número CAS: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0