Print…

1-Aminobenzotriazole, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

A3940-250MG A3940-50MG
SIALA3940-250MGEA 306 EUR
SIALA3940-250MG SIALA3940-50MG
1-Aminobenzotriazole, Sigma-Aldrich®
1-Aminobenzotriazole
Fórmula: C₆H₆N₄
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Número MDL : MFCD00132902
Número CAS: 1614-12-6

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR