Print…
1-Aminobenzotriazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-amine
348641000 348642500
ACRO348641000EA 71.3 EUR
ACRO348641000 ACRO348642500
1-Aminobenzotriazole 98%
1-Aminobenzotriazole
Fórmula: C₆H₆N₄
Peso Molecular: 134.14 g/mol
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132902
Número CAS: 1614-12-6
Encomendar
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %