Print…
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
S3003-25G-A S3003-5G-A
SIALS3003-25G-AEA 107 EUR
SIALS3003-25G-A SIALS3003-5G-A
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol), Sigma-Aldrich®
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Fórmula: C₇H₆O₃
Número MDL : MFCD00005827
Número CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5