Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10453.09
A10453.18
A10453.30
A10453.09EA
43.6
EUR
A10453.09
A10453.18
A10453.30
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol) ≥98%
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Purity: 98%
CAS No.: 533-31-3
Molecular Formula: C7H6O3
Formula Weight: 138.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 61-65°
Boiling Point: 113-116°/2mm
Beilstein Reference: 127405
MDL No.: MFCD00005827
Fórmula:
C₇H₆O₃ Ponto de ebulição: 113…116 °C (2 mmHg) Ponto de Fusão: 61…65 °C |
Número MDL :
MFCD00005827 Número CAS: 533-31-3 EINECS: 208-561-5 |