Print…
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Amino-1,3-benzodioxole
161497-10G 161497-50G
SIAL161497-10GEA 136 EUR
SIAL161497-10G SIAL161497-50G
3,4-(Methylenedioxy)aniline, Sigma-Aldrich®
3,4-(Methylenedioxy)aniline
Fórmula: C₇H₇NO₂
Peso Molecular: 137.14 g/mol
Número MDL : MFCD00005832
Número CAS: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III