Print…
Monocloreto de Iodo 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370741000 370748000
ACRO370741000EA 83.8 EUR
ACRO370741000 ACRO370748000
Monocloreto de Iodo 1 M em diclorometano
Monocloreto de Iodo
Fórmula: ClI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011354
Número CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M