Print…
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
I504-100G I504-1KG
SIALI504-100GEA 54 EUR
SIALI504-100G SIALI504-1KG
2-Imidazolidinethione, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinethione
Fórmula: C₃H₆N₂S
Número MDL : MFCD00005276
Número CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9