Print…
2-Imidazolidinethione para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
8.20696.0250EA 52.7 EUR
8.20696.0250 8.20696.1000 8.20696.9025
2-Imidazolidinethione para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinethione
Fórmula: C₃H₆N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005276
Número CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Encomendar
Solubility 8 g/l (20 °C)
Melting Point 196 - 199 °C
Molar Mass 102.16 g/mol
Bulk Density 750 - 900 kg/m3
Vapor Pressure 0.2 hPa (170 °C)
Flash Point 253 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)