Print…
2-Imidazolidinethione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
122030010 122032500
ACRO122030010EA 124 EUR
ACRO122030010 ACRO122032500
2-Imidazolidinethione 98%
2-Imidazolidinethione
Fórmula: C₃H₆N₂S
Ponto de Fusão: 197…201 °C
Ponto de Inflamação: 252 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005276
Número CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone