3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H52294.03
H52294.06
H52294.03EA
138
EUR
H52294.03
H52294.06
3-Azetidinecarboxylic acid ≥98%
3-Azetidinecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36476-78-5
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Melting Point: ca 250° dec.
MDL No.: MFCD00191763
Fórmula:
C₄H₇NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191763 Número CAS: 36476-78-5 |