Oxetane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 503-30-0
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.3930
Melting Point: -97°
Boiling Point: 49-50°
Beilstein Reference: 102382
Merck Reference: 14,9715
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005167
Fórmula:
C₃H₆O Ponto de ebulição: 49…50 °C Ponto de Fusão: –97 °C Densidade: 0,891 Ponto de Inflamação: –28 °C (–18 °F) |
Número MDL :
MFCD00005167 Número CAS: 503-30-0 EINECS: 207-964-3 ADR: 3,II Merck Index: 14,9715 |