Print…
(±)-Methyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl 2-bromopropanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
167185-100G 167185-25G
SIAL167185-100GEA 97.7 EUR
SIAL167185-100G SIAL167185-25G
(±)-Methyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Peso Molecular: 167 g/mol
Número MDL : MFCD00000143
Número CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3