Print…
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 2-bromopropanoate
173391000 173395000
ACRO173391000EA 46.4 EUR
ACRO173391000 ACRO173395000
(±)-Methyl-2-bromopropionate 99%
(±)-Methyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₄H₇BrO₂
Peso Molecular: 167 g/mol
Ponto de ebulição: 143…145 °C (19 mmHg)
Densidade: 1.497 g/cm³
Ponto de Inflamação: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000143
Número CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %