Print…
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E14551-100G E14551-250G E14551-25G
SIALE14551-100GEA 123 EUR
SIALE14551-100G SIALE14551-250G SIALE14551-25G
(±)-Ethyl-2-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Fórmula: C₅H₉BrO₂
Número MDL : MFCD00000144
Número CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN: 1992
ADR: 3,III