(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
A10820.18
A10820.30
A10820.36
A10820.18EA
29.9
EUR
A10820.18
A10820.30
A10820.36
(±)-Ethyl-2-bromopropionate ≥98%
(±)-Ethyl-2-bromopropionate
Purity: 98+%
CAS No.: 535-11-5
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 773920
Merck Reference: 14,3772
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000144
Fórmula:
C₅H₉BrO₂ Ponto de ebulição: 158…160 °C Densidade: 1,391 Ponto de Inflamação: 51 °C (123 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000144 Número CAS: 535-11-5 EINECS: 208-609-5 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 14,3772 |