Cyclohexyl methyl ketone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Cyclohexylethanone
B21000.14
B21000.06
B21000.22
B21000.14EA
135
EUR
B21000.14
B21000.06
B21000.22
Cyclohexyl methyl ketone 95%
Cyclohexyl methyl ketone
Purity: 95%
CAS No.: 823-76-7
Molecular Formula: C8H14O
Formula Weight: 126.20
Flash Point: 66°(151°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.917
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -34°
Boiling Point: 181-183°
Beilstein Reference: 507229
MDL No.: MFCD00040418
Fórmula:
C₈H₁₄O Ponto de ebulição: 181…183 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 0,917 Ponto de Inflamação: 66 °C (151 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00040418 Número CAS: 823-76-7 EINECS: 212-517-0 |