Triphenylphosphonium bromide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triphenylphosphine hydrobromide
L14290.06
L14290.14
L14290.06EA
29.8
EUR
L14290.06
L14290.14
Triphenylphosphonium bromide ≥97%
Triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 6399-81-1
Molecular Formula: C18H15P.HBr
Formula Weight: 343.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 3633387
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035107
Fórmula:
C₁₈H₁₆BrP Peso Molecular: 343.2 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 196 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00035107 Número CAS: 6399-81-1 EINECS: 229-012-6 UN: 3261 ADR: 8 III |